Learn More
Merck Filtros de membrana hidrófilos de nailon
Filtración de soluciones acuosas u orgánicas
196.00€ - 243.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Punto de burbuja | 40 psi |
Tipo de filtro | Filtro de pantalla |
Material | Nailon |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10340362
|
Merck
GNWP02500 |
25 mm |
196.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10196030
|
Merck
GNWP04700 |
47 mm |
243.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Filtración de soluciones acuosas u orgánicas
- Resisten los disolventes para HPLC más utilizados
- Discos hidrófilos fabricados con nailon 66 sin carga y sin refuerzo en tamaños de poro de 0.2 y 0.45 μm
- No contaminarán las muestras con extraíbles
- Esterilizables en autoclave o mediante EtO
- Compatibilidad térmica:' ≤135°C (275 °F)
- Absorbancia: <0.002 unidades de absorbancia o 2 mV, después de 2 de volumen de columna
Aplicaciones:
Aclaración de soluciones acuosas u orgánicas antes del análisis de HPLC. Se pueden utilizar con todos los disolventes de HPLC comunes.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla | |
0,2 μm | |
15 (a 690 Mbar [10 psi]) | |
Hidrófilo | |
100/paq. | |
Hidrófilo |
40 psi | |
Nailon | |
No estéril | |
Aclarado de soluciones acuosas u orgánicas antes del análisis HPLC. | |
100Pack | |
Membranas de filtración |