Learn More
Merck Placas de filtro MultiScreen™ HTS de 96 pocillos con MCE
Se suelen utilizar para ensayos ELISPOT, el cribaje de bacterias, ELISA o estudios de infecciones víricas
Marca:  Merck MSHAN4510
Detalles adicionales : Peso : 0.74000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10184073
  • 493.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Desarrollado para uso de alto rendimiento con estaciones de trabajo automatizadas
  • Los pocillos sellados individualmente evitan la diafonía de incubación
  • El desagüe inferior extraíble permite acceder a los filtros
  • Las paredes laterales rígidas mejoran el manejo
  • Amplias superficies para etiquetas de código de barras
  • Tamaño de poro: 0,45 μm
Radioinmunoensayos (RIA) de fase sólida, hibridación de ADN, ELISA, unión de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Transparente
Estireno
No estéril
Radioinmunoensayos (RIA) de fase sólida, hibridación de ADN, ELISA, unión de proteínas
Ésteres de celulosa mixta
0,45 μm
Placa de filtro MultiScreenHTS-HA
96
0,28 cm2
10/paq.
Certificados
Ver productos accesorios