Learn More
Merck Placas de filtro MultiScreen™ HTS de 96 pocillos con MCE
Se suelen utilizar para ensayos ELISPOT, el cribaje de bacterias, ELISA o estudios de infecciones víricas
493.00€ - 2545.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Membrana | Ésteres de celulosa mixta |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Color | Material | Esterilidad | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material | Esterilidad | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10184073
|
Merck
MSHAN4510 |
Transparente | Estireno | No estéril | 10/paq. |
493.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10689113
|
Merck
MSHAN4550 |
Transparente | Estireno | No estéril | 50/paq. |
2245.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10307183
|
Merck
MSHAN4B50 |
Opaco | Barex | No estéril | 50/paq. |
2545.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10317183
|
Merck
MSHAS4510 |
Transparente | Estireno | Estéril | 10/paq. |
600.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10582264
|
Merck
MSHAS4B10 |
Opaco | Barex | Estéril | 10/paq. |
645.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Desarrolladas para uso de alto rendimiento con estaciones de trabajo automatizadas
- Los pocillos sellados individualmente evitan la diafonía de incubación
- El sistema de drenaje desmontable permite acceder a los filtros
- Las paredes laterales rígidas mejoran el manejo
- Cuentan con superficies amplias para etiquetas de códigos de barras
- Tamaño de poro: .45 μm
RIA de fase sólida, hibridación de ADN, ELISA y unión de proteínas
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
96 |
Ésteres de celulosa mixta | |
0,45 μm | |
Radioinmunoensayos (RIA) de fase sólida, hibridación de ADN, ELISA, unión de proteínas |