Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ con carcasa de PE: PTFE hidrófobo
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Marca:  Merck SLFHX13TL
336.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12501259
  • 361.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana hidrófoba Fluoropore™ (PTFE):
  • Ideal para filtrar muestras en disolventes orgánicos y también para evitar el contraflujo de la humedad atmosférica en aplicaciones de ventilación.
  • Amplia compatibilidad química y excelente resistencia a disolventes con soluciones orgánicas
  • La carcasa está fabricada con polipropileno o polietileno de alta densidad (HDPE) de baja extracción.
Aplicaciones:
 Eliminación de partículas finas y clarificación de soluciones orgánicas, filtración de ventilación, esterilización de gases
Información de órdenes
Conexiones de entrada y salida: hembra Luer-Lock™/macho Luer Slip
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
PP
Tubo
Filtro de jeringa FH
13 mm
0,45 μm
Preparación de muestras analíticas
deslizamiento Luer macho
100Pack
< 10 ml
13 mm