Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ con carcasa de PE: PTFE hidrófobo
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
263.00€ - 2425.00€
Especificaciones
Desechables
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras analíticas
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Volumen (métrico) Diámetro del filtro (métrico) Estilo de salida Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Diámetro del filtro (métrico) Estilo de salida Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10166660
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
SLFH025NS
100 mL 25 mm Luer-slip macho 50/paq.
328.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10278520
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
SLFH025NB
100 mL 25 mm Luer-slip macho 250Pack
1235.00€
paquete de 250
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10268380
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
SLFHR04NL
1 ml 4,0 mm Luer Slip macho 100Pack
263.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10498394
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
SLFHX13NK
< 10 ml 13 mm Luer Slip macho 1000Pack
2425.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11780453
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
SLFHX13NL
< 10 ml 13 mm deslizamiento Luer macho 100Pack
333.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12501259
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
SLFHX13TL
< 10 ml 13 mm Tubo 100Pack
361.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10432121
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
SLFH025NK
<> 100 ml 25 mm Male Luer slip 1000/paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
  • Compatible con soluciones orgánicas más agresivas y condiciones de altas temperaturas
Especificaciones
Especificaciones
0,45 μm
No estéril
Preparación de muestras analíticas