Learn More
Merck Sustrato de HRP quimioluminiscente Western Immobilon™ (ECL)
Proporciona una alta sensibilidad en un amplio rango de detección en un precio económico.
168.00€ - 819.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Dot/Slot Blot |
---|---|
Substrate | Peroxidasa de rábano picante |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Includes: Luminol, solución de peróxido
Código de producto | Marca | Contenido del kit | Cantidad | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Contenido del kit | Cantidad | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11536345
|
Merck
WBKLS0050 |
25 ml de luminol, 25 ml de solución de peróxido | 2 x 25 mL | Membrana de 500 cm2 |
168.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11556345
|
Merck
WBKLS0500 |
250 ml de luminol, 250 ml de solución de peróxido | 2 x 250 mL | Membrana de 5000cm2 |
819.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11546345
|
Merck
WBKLS0100 |
50 ml de luminol, 50 ml de solución de peróxido | 2 x 50 mL | Membrana de 1000cm2 |
292.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Combina alta sensibilidad y bajo nivel de fondo
- Permite la detección de proteínas de alta y baja abundancia en el intervalo de niveles medios de femtogramos
- Reduce el consumo de anticuerpos de dos a cinco veces en comparación con reactivos menos sensibles
- Compatible con membranas de PVDF y de nitrocelulosa, así como con los tampones y reactivos bloqueantes más utilizados
Especificaciones
Dot/Slot Blot | |
Peroxidasa de rábano picante | |
De 2 °C a 8 °C |