Learn More
Merck Sustrato de HRP quimioluminiscente Western Immobilon™ (ECL)
Proporciona una alta sensibilidad en un amplio rango de detección en un precio económico.
Marca: Merck WBKLS0500
Detalles adicionales : Peso : 0.64440kg
Descripción
- Combina alta sensibilidad y bajo fondo
- Permite la detección de proteínas de alta y baja abundancia en el intervalo medio de femtogramo
- Reduce el consumo de anticuerpos entre dos y cinco veces en comparación con menos reactivos sensibles
- Compatible con PVDF y membranas de nitrocelulosa, así como todos los tampones y reactivos bloqueantes de uso común
Especificaciones
Dot/Slot Blot | |
Peroxidasa de rábano picante | |
250 ml de luminol, 250 ml de solución de peróxido |
2 x 250 mL | |
Membrana de 5000cm2 | |
De 2 °C a 8 °C |