Learn More
Merck Filtros de membrana de PVDF Durapore™: hidrófilos: 5.0 μ de tamaño de poro
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Marca: Merck SVLP04700
Detalles adicionales : Peso : 0.14580kg
Descripción
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.- Características y ventajas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanco; sin rejilla | |
PVDF | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
100/paq. | |
Hidrófilo | |
47 mm |
≥0,2 bares, aire con agua | |
Filtro de pantalla | |
5 μm | |
> 15,4 ml/min x cm2 | |
100Pack | |
Membranas de filtración | |
47 mm |