Learn More
Merck Filtros de membrana de PVDF Durapore™: hidrófilos: 5.0 μ de tamaño de poro
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
161.00€ - 340.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Punto de burbuja ≥0,2 bares, aire con agua
Tipo de filtro Filtro de pantalla
Material PVDF
Tamaño de poro 5 μm
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Color Diámetro del filtro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Diámetro del filtro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10136630
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
SVLP04700
Blanco; sin rejilla 47 mm
314.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10576912
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
SVLP02500
Blanco; sin rejilla 25 mm
198.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10566912
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
SVLP01300
Blanco; sin rejilla 13 mm
161.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10084660
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
SVWG04700
Blanco; con rejilla 47 mm
340.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
  • Grosor medio: 125 μm
  • Índice de refracción típico: 1.42
  • Esterilizables en autoclave
  • La forma hidrófila está fabricada con PVDF (fluoruro de polivinilideno modificado); menor unión de proteínas que la nitrocelulosa, el nailon o PTFE
Aplicaciones:
  • Aclarado de aire y otros gases
  • Filtración con esterilización de soluciones de proteínas, medios de cultivo de tejidos, aditivos, antibióticos y alcoholes
  • Eliminación de partículas; ensayos biológicos (estudios de unión de receptores, precipitados TCA)
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Filtro de pantalla
5 μm
> 15,4 ml/min x cm2
100Pack
Membranas de filtración
≥0,2 bares, aire con agua
PVDF
No estéril
Hidrófilo
100/paq.
Hidrófilo