Learn More
Merck Sistema de purificación Amicon Pro™
Reduce el flujo de trabajo de purificación de proteínas a tan solo tres pasos, en un solo dispositivo
Marca: Merck ACS500324
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
El sistema de purificación Amicon™ Pro incluye lo siguiente: Filtros Amicon Ultra NMWCO, dispositivos de recambio y tubos de recogida con tapón.Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
24 filtros Amicon Ultra NMWCO 3 KDa, 24 dispositivos de intercambio y 24 tubos de recogida con tapón | |
Filtros para centrífuga | |
12 cm |
3 kDa | |
Celulosa regenerada (RC) | |
24Pack | |
15 ml |