Learn More
Merck Sistema de purificación Amicon Pro™
Reduce el flujo de trabajo de purificación de proteínas a tan solo tres pasos, en un solo dispositivo
265.00€ - 418.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
MWCO | 3 kDa |
Esterilidad | No estéril |
Material de la carcasa | Celulosa regenerada (RC) |
Tipo | Filtros para centrífuga |
Código de producto | Marca | Incluye | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15339605
|
Merck
ACS500312 |
12 filtros Amicon Ultra NMWCO 3 KDa, 12 dispositivos de intercambio y 12 tubos de recogida con tapón | 12Pack |
265.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15207956
|
Merck
ACS500324 |
24 filtros Amicon Ultra NMWCO 3 KDa, 24 dispositivos de intercambio y 24 tubos de recogida con tapón | 24Pack |
418.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Solo se necesita un dispositivo para el flujo de trabajo de preparación de muestras, que incluye:
- Purificación
- Concentración
- Desalinización/cambio de tampón
- Sin necesidad de transferencia
- Mejor unión de proteínas con resina de agarosa envasada cuando se compara con la mezcla lote
- Sin necesidad de transferencia
- Elución sin dilución
- Recuperación uniforme
- Ahorro de tiempo
- Amplia gama de volúmenes.
- Reduce los pasos de centrifugado
- El tapón del depósito puede etiquetarse para reducir el tiempo y la confusión
- >99.99% (1000-veces) desalinización en un solo paso
- Mantiene la actividad de las proteínas
- Amplia compatibilidad con reactivos
- Kits de resina de agarosa optimizados para el dispositivo Amicon Pro™
- Compatible con otras resinas >10μm de diámetro
- Químicamente compatible con los tampones más comunes
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
Filtros para centrífuga | |
12 cm |
3 kDa | |
Celulosa regenerada (RC) | |
15 ml |