Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ de 13 mm: membrana de PTFE hidrófoba
Carcasa de polipropileno sobremoldeado y diseño optimizado
333.00€ - 2290.00€
Especificaciones
Código de color | Rojo |
---|---|
Desechables | Sí |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro del filtro (métrico) | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro del filtro (métrico) | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11762524
|
Merck
SLFGX13NL |
< 10 ml | 13 mm | Luer Slip macho |
333.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11752524
|
Merck
SLFGX13NK |
< 10 ml | 13 mm | Luer Slip macho |
2290.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12510137
|
Merck
SLFGX13TL |
< 10 ml | 13 mm | Tubo |
398.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Las membranas de PTFE hidrófobas tienen una excelente resistencia a disolventes y son ideales para la preparación de muestras de HPLC
- El diseño de carcasa de polipropileno sobremoldeado ofrece un filtro más sólido, con una presión de carcasa máxima de 150 psig (10 bar), lo que permite filtrar soluciones con mayor rapidez
- El diseño de carcasa optimizado mantiene un 50 % menos de volumen que los filtros tradicionales de 13 mm para garantizar la máxima recuperación de muestras
- El proceso de fabricación totalmente automatizado minimiza el riesgo de contaminación y cumple los estándares farmacéuticos
- La banda codificada por colores en la carcasa indica claramente el tipo de membrana
Información de órdenes
Conexiones de entrada y salida: hembra Luer-Lock™/macho Luer Slip
Especificaciones
Rojo | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
PP | |
Filtro de jeringa FG | |
13 mm |
Sí | |
0,2 μm | |
Preparación de muestras analíticas | |
Luer-Lok™ hembra | |
< 10 ml | |
13 mm |