Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ de 13 mm: membrana de PTFE hidrófoba
Carcasa de polipropileno sobremoldeado y diseño optimizado
Marca:  Merck SLFGX13TL
369.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12510137
  • 398.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana Durapore™ (PVDF)
  • Bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
  • Compatible con soluciones acuosas y orgánicas leves
  • Los materiales de la carcasa son de polipropileno o polietileno de alta densidad (HDPE), lo que ofrece bajo nivel de sustancias extraíbles y una amplia compatibilidad química
Aplicaciones:
Para filtración de muestras antes de UHPLC, HPLC, LC-MS y espectrometría de masas; filtración de disolventes; filtración de muestras biológicas y soluciones de proteínas
Información de órdenes
Conexiones de entrada y salida: hembra Luer-Lock™/macho Luer Slip
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
PP
Tubo
Filtro de jeringa FG
13 mm
0,2 μm
Preparación de muestras analíticas
Luer-Lok™ hembra
100Pack
< 10 ml
13 mm