Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación revestidas de PTFE con núcleo de tierras raras, elípticas
Utilícelas para aumentar de forma significativa la fuerza magnética y la resistencia a la desmagnetización. Las barras agitadoras de tierras raras se identifican fácilmente mediante un punto negro de carbono químicamente inerte.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.04680kg
Descripción
- Utiliza imanes de tierras raras para aumentar significativamente la fuerza magnética en comparación con aquellas que usan imanes AlNiCo
- El núcleo de samario-cobalto es resistente a la desmagnetización
- Identificado por una mancha negra de carbono químicamente inerte
Especificaciones
14 mm | |
Blanco | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Elíptica |
Núcleo magnético de samario-cobalto encapsulado de PTFE | |
Paquete de 2 | |
Sí | |
25 mm |