Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación revestidas de PTFE con núcleo de tierras raras, elípticas
Utilícelas para aumentar de forma significativa la fuerza magnética y la resistencia a la desmagnetización. Las barras agitadoras de tierras raras se identifican fácilmente mediante un punto negro de carbono químicamente inerte.
22.89€ - 35.79€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Color | Blanco |
Descripción | Núcleo magnético de samario-cobalto encapsulado de PTFE |
Forma | Elíptica |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16245801
|
Fisherbrand™
|
15mm | 10mm |
35.79€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11848922
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 14 mm |
23.88€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10650693
|
Fisherbrand™
|
70 mm | 28 mm |
24.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16235801
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 6 mm |
22.89€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Utilizan imanes de tierras raras para aumentar de forma significativa la potencia magnética en comparación con aquellas que utilizan imanes AlNiCo
- El núcleo de samario-cobalto es resistente a la desmagnetización
- Identificadas mediante un punto negro de carbono químicamente inerte
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Elíptica |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético de samario-cobalto encapsulado de PTFE | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |