Learn More
OHAUS™ Electronic Balance - NVT Series
Multi-Purpose Portable Balances Suitable for Everyday Weighing
157.00€ - 322.00€
Especificaciones
Tipo de conexión | RS232, USB o Ethernet (disponibles como accesorios) |
---|---|
Descripción | Interruptor de bloqueo de menú y calibración, protección mecánica y de software contra sobrecarga/subcarga, indicador de estabilidad, indicador de batería baja, apagado automático, opciones de impresión seleccionables por el usuario, ajustes de comunicación seleccionables por el usuario |
Tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
Para utilizar con (aplicación) | Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de control |
Requisitos eléctricos | Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas C (no incluidas) |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16315125
|
OHAUS™
30456391 |
NVT6201 |
309.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16313488
|
OHAUS™
30456394 |
NVT12000 |
263.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16474529
|
OHAUS™
30456388 |
NV2201 |
276.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16620643
|
OHAUS™
30456382 |
NV222 |
322.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16660304
|
OHAUS™
30456383 |
NV422 |
314.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16670304
|
OHAUS™
30456384 |
NV622 |
315.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16680304
|
OHAUS™
30456385 |
NV221 |
157.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16690304
|
OHAUS™
30456386 |
NV621 |
197.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16600314
|
OHAUS™
30456387 |
NV1201 |
231.08€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16610314
|
OHAUS™
30456389 |
NVT2201 |
285.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16620314
|
OHAUS™
30456390 |
NVT4201 |
310.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16630314
|
OHAUS™
30456392 |
NVT2200 |
157.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16640314
|
OHAUS™
30456393 |
NVT6200 |
171.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Beschreibung
- Navigator offers essential weighing applications at a competitive price point.
- Advanced weighing technology offers one-second stabilization for fast and accurate weighing results, improving operator efficiency, productivity and throughput.
- Overload protection system that can withstand loads up to four times the rated capacity safeguards the balance.
Spezifikation
RS232, USB o Ethernet (disponibles como accesorios) | |
LCD retroiluminada | |
Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas C (no incluidas) |
Interruptor de bloqueo de menú y calibración, protección mecánica y de software contra sobrecarga/subcarga, indicador de estabilidad, indicador de batería baja, apagado automático, opciones de impresión seleccionables por el usuario, ajustes de comunicación seleccionables por el usuario | |
Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de control |