Learn More
OHAUS™ Electronic Balance - NVT Series
Multi-Purpose Portable Balances Suitable for Everyday Weighing
Marca: OHAUS™ 30456387
219.53 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21987" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Navigator ofrece aplicaciones de pesaje esenciales a un precio competitivo.
- La avanzada tecnología de pesaje ofrece estabilización en un segundo para obtener unos resultados de pesaje rápidos y precisos, lo que mejora la eficiencia, la productividad y el rendimiento del operador.
- El sistema de protección contra sobrecarga que soporta cargas de hasta cuatro veces la capacidad nominal protege la balanza.
Especificaciones
RS232, USB o Ethernet (disponibles como accesorios) | |
1200.00 g | |
0.1000 g | |
0.2000 g | |
0.1000 g | |
Quilate, Grano, Gramo, Kilogramo, Newton, Onza, Onza Troy, Pennyweight, Libra, & Libra:Onza | |
9,10 in. | |
8,00 in. | |
204,00 mm | |
2,80 in. | |
9,10 in. | |
230,00 mm | |
2.200 lb. | |
Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas C (no incluidas) |
Interruptor de bloqueo de menú y calibración, protección mecánica y de software contra sobrecarga/subcarga, indicador de estabilidad, indicador de batería baja, apagado automático, opciones de impresión seleccionables por el usuario, ajustes de comunicación seleccionables por el usuario | |
LCD retroiluminada | |
Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de control | |
NV1201 | |
1.000 s | |
30.000 x 25.000 x 13.400 cm | |
230,00 mm | |
7,500 in. | |
190 mm | |
70.000 mm | |
5,700 in. | |
144.000 mm | |
1,000 kg |