Learn More
WLD Tec™ Esterilizador eléctrico Sterimax
Fast, efficient, and flameless infrared loop sterilizer. WLD Tec™ Sterimax Infrared Sterilizer is ideally suited for use in any type of laboratory.
730.00€ - 810.00€
Especificaciones
Altura exterior (métrico) | 129 mm |
---|---|
Tipo de producto | Esterilizador por infrarrojos |
Temperatura (métrico) | De 900 °C a 950 °C |
Características | 7 ajustes angulares |
Incluye | Asa de inoculación y soporte, bandeja para 3 instrumentos, destornillador, manual de instrucciones, garantía de 2 años (excepto piezas de desgaste) |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11724169
|
WLD Tec™
5.101.000 |
169 x 175 x 129 mm |
810.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11794159
|
WLD Tec™
5.001.000 |
139 x 175 x 129 mm |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- High speed annealing and sterilizing
- Smart infrared light
- Instantly ready to work
- Smart operation - comfortable working
- Smart use of technology - minimum heat dissipation
- Smart design - outstanding features
- Elegant stainless steel houising
- Safety glass touch panel
- Robust
- Unique double tube system made of robust quartz glass and wear-resistant ceramic
- Flexible and safe
- Variable operation angle
- Tube can lock itself into place
- Low and stable housing
- Protects working surface from contamination
- Residual heat display
Especificaciones
129 mm | |
De 900 °C a 950 °C | |
Asa de inoculación y soporte, bandeja para 3 instrumentos, destornillador, manual de instrucciones, garantía de 2 años (excepto piezas de desgaste) | |
230 V |
Esterilizador por infrarrojos | |
7 ajustes angulares | |
1 unidad | |
175 mm |