Learn More
WLD Tec™ Esterilizador eléctrico Sterimax
Fast, efficient, and flameless infrared loop sterilizer. WLD Tec™ Sterimax Infrared Sterilizer is ideally suited for use in any type of laboratory.
Marca: WLD Tec™ 5.001.000
Detalles adicionales : Peso : 1.62900kg
Descripción
7 Ajustes angularesEspecificaciones
139 mm | |
139 x 175 mm | |
129 mm | |
Versión corta | |
De 900 °C a 950 °C | |
7 ajustes angulares | |
1 unidad | |
160 W | |
139 x 175 x 129 mm |
118 mm | |
15 mm | |
139 mm | |
Esterilizador por infrarrojos | |
0,96 kg | |
Asa de inoculación y soporte, bandeja para 3 instrumentos, destornillador, manual de instrucciones, garantía de 2 años (excepto piezas de desgaste) | |
230 V | |
175 mm |