Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC EASY-Spray™
Columnas para HPLC de sólido caudal capilar para la separación sensible de proteínas, péptidos y mAb mediante diseño independiente o integrado y fácil de usar.
Marca:  Thermo Scientific™ ES912
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16642037
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Garantice un sólido caudal nano y capilar para su LC-MS con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ EASY-Spray™. El diseño de columna integrada/emisor elimina el volumen muerto y está controlado por temperatura para obtener la máxima fiabilidad y rendimiento. Rigurosamente probadas para garantizar la máxima calidad, estas columnas ofrecen la máxima simplicidad y facilidad de uso. Las columnas para HPLC de flujo capilar proporcionan una separación sensible de proteínas, péptidos y anticuerpos monoclonales (mAb). Ofrecen más cosas que nunca a los investigadores de proteómica: mejor rendimiento, mejor sensibilidad, mejor poder de separación y mejor facilidad de uso.
El exclusivo diseño EASY-Spray proporciona un rendimiento y una facilidad de uso sin riesgos en aplicaciones proteómicas de LC-MS nano y capilares. Entre las características se incluyen las siguientes:
  • Emisor de vidrio con posicionamiento diseñado para mayor precisión
  • Unión diseñada con precisión integrada
  • Control por temperatura integrado
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis, EASY-Spray
150 mm
5 μm
300 Å
60 °C
C18
Esférico, sílice ultrapuro completamente poroso
Fase inversa
Fase inversa
75 μm
7250 psi (500 bar)
De 2 a 8
100 m²/g
L1
Easy Spray
9 %
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.