Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC EASY-Spray™
Columnas para HPLC de sólido caudal capilar para la separación sensible de proteínas, péptidos y mAb mediante diseño independiente o integrado y fácil de usar.
760.00€ - 1512.08€
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Material de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Material de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16662027
|
Thermo Scientific™
ES900 |
3 μm | 75 μm | 150 mm | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
1065.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16672027
|
Thermo Scientific™
ES901 |
2 μm | 50 μm | 150 mm | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
1110.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16682027
|
Thermo Scientific™
ES902 |
2 μm | 75 μm | 250 mm | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
1248.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16692027
|
Thermo Scientific™
ES903 |
2 μm | 75 μm | 500 mm | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
1400.42€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16602037
|
Thermo Scientific™
ES904 |
2 μm | 75 μm | 150 mm | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
1064.27€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16612037
|
Thermo Scientific™
ES905 |
2 μm | 75 μm | 750 mm | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
1463.23€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16622037
|
Thermo Scientific™
ES906 |
2 μm | 150 μm | 150 mm | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
1512.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16632037
|
Thermo Scientific™
ES911 |
2,6 μm | 75 μm | 150 mm | Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico |
1238.74€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17294503
|
Thermo Scientific™
ES907 |
4 μm | 150 μm | 150 mm | PSDVB (poliestireno divinilbenceno) |
1278.29€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15988997
|
Thermo Scientific™
ES800A |
3 μm | 75 μm | 150 mm | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15909007
|
Thermo Scientific™
ES802A |
2 μm | 75 μm | 250 mm | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15939007
|
Thermo Scientific™
ES805A |
2 μm | 75 μm | 750 mm | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15998997
|
Thermo Scientific™
ES801A |
2 μm | 50 μm | 150 mm | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15949007
|
Thermo Scientific™
ES806A |
2 μm | 150 μm | 150 mm | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15959007
|
Thermo Scientific™
ES810A |
Polímero monolito | 200 μm | 250 mm | Polímero monolito |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15919007
|
Thermo Scientific™
ES803A |
2 μm | 75 μm | 500 mm | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16642037
|
Thermo Scientific™
ES912 |
5 μm | 75 μm | 150 mm | Esférico, sílice ultrapuro completamente poroso |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15929007
|
Thermo Scientific™
ES804A |
2 μm | 75 μm | 150 mm | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Garantice un sólido caudal nano y capilar para su LC-MS con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ EASY-Spray™. El diseño de columna integrada/emisor elimina el volumen muerto y está controlado por temperatura para obtener la máxima fiabilidad y rendimiento. Rigurosamente probadas para garantizar la máxima calidad, estas columnas ofrecen la máxima simplicidad y facilidad de uso. Las columnas para HPLC de flujo capilar proporcionan una separación sensible de proteínas, péptidos y anticuerpos monoclonales (mAb). Ofrecen más cosas que nunca a los investigadores de proteómica: mejor rendimiento, mejor sensibilidad, mejor poder de separación y mejor facilidad de uso.
EASY-Spray Diseño totalmente integrado de emisor/temperatura/columna de HPLC
- El emisor de sílice fundida integrado proporciona un pulverizador excepcionalmente estable
- La columna integrada con control de temperatura proporciona la máxima fiabilidad y rendimiento
- Una única conexión nanoViper entre la columna HPLC y la fuente iónica MS elimina los volúmenes muertos
- El accesorio de apriete manual Thermo Scientific™ nanoViper™ evita el apriete excesivo y las conexiones defectuosas
Ventajas del diseño Easy Spray
- Rendimiento sin compromiso y facilidad de uso en nano LC-MS
- Picos ultraafilados
- Extraordinaria capacidad de pico
- Máxima cobertura de péptidos
- Fiabilidad y reproducibilidad de columna a columna excepcionales
- Excelente capacidad de pico para la caracterización integral de proteomas
Especificaciones
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.