Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Caja de Petri, prensada
Las cajas de Petri se utilizan para el cultivo de bacterias, levaduras, células vegetales y animales en medios sólidos.
84.80€ - 127.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo en diferentes medios de cultivo al mismo tiempo y en las mismas condiciones; crecimiento y cultivo de microorganismos; cultivo en medios de cultivo de gel sólido; Microscopía de microorganismos; cultivo celular |
N.° por paquete | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Tipo | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11726958
|
DWK Life Sciences
217524801 |
Cuatro secciones | 100 mm |
127.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10132101
|
DWK Life Sciences
217504808 |
Media sección | 100 mm |
125.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10142101
|
DWK Life Sciences
217534802 |
Tres secciones | 100 mm |
125.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10796771
|
DWK Life Sciences
217544803 |
Sin secciones | 100 x 20 mm |
95.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15585016
|
DWK Life Sciences
217544606 |
Sin secciones | 100 x 15 mm |
84.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
El cultivo de microorganismos puede tener lugar en un medio de cultivo gelatinoso, que se introduce en un recipiente plano, redondo y transparente con tapa (la denominada caja de Petri). Debido al gel sólido, se evita la mezcla de los microorganismos y pueden crecer en grandes acumulaciones de cultivos celulares (colonias). Las cajas de Petri de DURAN™ se fabrican con vidrio de borosilicato 3.3 mediante un proceso de fabricación especial. Permiten una extensión uniforme del medio de cultivo y garantizan una transparencia libre de distorsiones. Las tapas pertenecientes a las cajas de Petri de DURAN™ reposan de un modo directo sobre el borde del recipiente, evitando así turbulencias en el espacio de aire superior. Esto es muy adecuado para reacciones con largos tiempos de incubación, a altas temperaturas o con medios de cultivo sensibles.- La división (en 2, 3 o 4 compartimentos) facilita en gran medida la aplicación de la técnica de aislamiento por estría escocesa
- Disponibles con dos, tres, cuatro o sin compartimentos
- Prensada
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
Cultivo en diferentes medios de cultivo al mismo tiempo y en las mismas condiciones; crecimiento y cultivo de microorganismos; cultivo en medios de cultivo de gel sólido; Microscopía de microorganismos; cultivo celular | |
10/paq. |