Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Caja de Petri, prensada
Las cajas de Petri se utilizan para el cultivo de bacterias, levaduras, células vegetales y animales en medios sólidos.
Marca: DWK Life Sciences 217504808
118.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.81000kg
Descripción
El cultivo de microorganismos puede tener lugar en un medio nutritivo tipo gel, que se coloca en una plato plano, redondo y transparente con tapa (la llamada placa Petri). Debido al gel sólido, se previene la mezcla de los microorganismos y pueden crecer acumulaciones de cultivo celular (colonias) más grandes. Las placas Petri DURAN ™ se fabrican con vidrio de borosilicato 3,3 mediante un proceso de fabricación especial. Permiten una distribución uniforme del medio de cultivo y garantizan una visión sin distorsiones. Las tapas de las placas Petri DURAN™ se asientan directamente sobre la parte inferior y, por lo tanto, evitan la turbulencia del espacio aéreo saliente. Esto es especialmente adecuado para reacciones con largos tiempos de incubación, a altas temperaturas o con medios de cultivo sensibles.
- Fraccionamiento facilitado de la dilución de la muestra por división (en 2, 3 o 4 partes)
- Disponible en media, tres y cuatro secciones o sin secciones
- Prensada
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Media sección | |
10/paq. |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
Cultivo en diferentes medios de cultivo al mismo tiempo y en las mismas condiciones; crecimiento y cultivo de microorganismos; cultivo en medios de cultivo de gel sólido; Microscopía de microorganismos; cultivo celular | |
100 mm |