Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Base para frascos lavadores de gases, según Drechsel con NS 29/32, 200 mm de altura
Para el lavado de gases.
32.49€ - 396.00€
Especificaciones
Material | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para el lavado de gases |
Cantidad | 10/Pk. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15202009
|
DWK Life Sciences
247142404 |
100 ml |
332.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15212009
|
DWK Life Sciences
247143606 |
250 ml |
396.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10448762
|
DWK Life Sciences
247144405 |
500 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
La base para frascos lavadores de gases DURAN™ se puede completar con diferentes caperuzas para obtener frascos lavadores acabados.- Según Drechsel con NS 29/32, 200 mm de altura
- Según DIN 12463
- Se puede completar con diferentes caperuzas para obtener frascos lavadores acabados
Especificaciones
Borosilicate Glass (3.3) | |
Para el lavado de gases | |
10/Pk. |