Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Base para frascos lavadores de gases, según Drechsel con NS 29/32, 200 mm de altura
Para el lavado de gases.
Marca: DWK Life Sciences 247142404
315.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.10000kg
Descripción
Las bases de frascos para lavado de gas DURAN™ se pueden completar con varios accesorios para formar frascos de lavado completos.
- Tras girar con NS 29/32, altura 200 mm
- Conforme a DIN 12463
- Los frascos de lavado se pueden completar con varios accesorios.
Especificaciones
100 ml | |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
Purificación de gases | |
10/Paq. |