Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Pieza en bruto para tapa con brida plana, forma baja, sin esmerilar
Pieza apta para procesos adicionales de transformación, basados en las necesidades del cliente.
190.00€ - 218.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para un procesamiento posterior específico del cliente |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10621682
|
DWK Life Sciences
210373408 |
Presión máxima de 2,5 bar |
190.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15211649
|
DWK Life Sciences
210374601 |
Presión máxima de 1,5 bar |
218.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las piezas en bruto de DURAN™ para las tapas con brida plana pueden ser procesadas por parte del cliente para crear artículos a su medida, usando otros componentes de DURAN™ (tubos de rosca, uniones de vidrio esmerilado normalizado, hembras con rosca, etc.). Las tapas con brida plana DURAN™ son resistentes a la presión y al vacío debido a su geometría y gran espesor de pared. Si desea más información sobre la resistencia a la presión, consulte nuestras indicaciones en el anexo técnico del catálogo de materiales de vidrio para laboratorio. En el caso de que los artículos de vidrio se desvíen de su forma original tras haber sido sometidos a un proceso adicional de transformación, deben determinarse los datos operativos permitidos de acuerdo con los reglamentos técnicos.- Forma baja, sin esmerilar
- Debido a su geometría y gran espesor de pared, las piezas en bruto son aptas para la elaboración de aparatos destinados a aplicaciones de vacío y bajo presión.
- Artículo de vidrio destinado para procesos adicionales de transformación
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Para un procesamiento posterior específico del cliente | |
Sí |