Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Pieza en bruto para tapa con brida plana, forma baja, sin esmerilar
Pieza apta para procesos adicionales de transformación, basados en las necesidades del cliente.
Marca: DWK Life Sciences 210373408
180.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.17000kg
Descripción
Las piezas vacías para tapas con brida plana DURAN™ se pueden procesar aún más en artículos específicos del cliente utilizando otros componentes DURAN™ (tubos de rosca, juntas esmeriladas estándar, manguitos roscados, etc.). Gracias a su geometría y grosor de pared sólido, las tapas con brida plana DURAN™ son resistentes a la presión y al vacío. Para conocer la resistencia a la presión, consulte nuestras notas en el apéndice técnico del catálogo de instrumental de vidrio de laboratorio. En el caso de los artículos de vidrio que se desvíen del formulario original debido a un procesamiento posterior, los datos de funcionamiento permitidos deberán determinarse de acuerdo con las normas y reglamentos técnicos.
- Forma baja, sin esmerilar
- Debido a la geometría y el grosor de pared masivo, las piezas vacías son adecuadas para dispositivos con aplicaciones de presión y vacío.
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Presión máxima de 2,5 bar | |
Para un procesamiento posterior específico del cliente | |
Sí |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
6/paq. |