Learn More
Fisherbrand™ Productos para drosophila, tapones para frascos y viales BuzzPlugs™
El tejido denso y no desprendido de acetato de celulosa no tóxico minimiza la evaporación y mantiene los alimentos frescos durante más tiempo.
132.00€ - 171.00€
Especificaciones
Material | Acetato de celulosa |
---|---|
Tipo | Tapón para frascos BuzzPlugs™ |
Para utilizar con (aplicación) | Minimiza la evaporación, mantiene los alimentos frescos por más tiempo |
Incluye | Barrera superior |
Cantidad | 1000/caja |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10346221
|
Fisherbrand™
|
Viales con ampolla de plástico estrechos de 2,5 cm |
132.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10550152
|
Fisherbrand™
|
Viales con ampolla de plástico de 2,8 cm de ancho |
171.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Nonshedding, dense weave of nontoxic cellulose acetate minimizes evaporation, keeps food fresh longer
- Barrera superior para plagas de ácaros
- Encajan perfectamente con viales Shell de plástico estrechos de 25 mm (0.9 pulg) o de 28.5 mm (1.1 pulg) de ancho o viales de vidrio estándar (≈24 mm de diám.) o frascos de plástico
- Se estira pero mantiene su ajuste hermético tras retirarlos y cerrarlo repetidamente
- La superficie plana permite el uso de un marcador
Especificaciones
Acetato de celulosa | |
Minimiza la evaporación, mantiene los alimentos frescos por más tiempo | |
1000/caja |
Tapón para frascos BuzzPlugs™ | |
Barrera superior |