Learn More
Fisherbrand™ Productos para drosophila, tapones para frascos y viales BuzzPlugs™
El tejido denso y no desprendido de acetato de celulosa no tóxico minimiza la evaporación y mantiene los alimentos frescos durante más tiempo.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.15100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10550152
  • 171.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Nonshedding, dense weave of nontoxic cellulose acetate minimizes evaporation, keeps food fresh longer
  • Barrera superior para plagas de ácaros
  • Encaja perfectamente con viales con ampolla de plástico estrechos de 25 mm de diám. o anchos de 28,5 mm de diám., viales de vidrio estándar (≈ 24 mm de diám.) o frascos de almacenamiento de plástico.
  • Se estira pero mantiene su ajuste hermético tras retirarlo y cerrarlo repetidamente.
  • La superficie plana permite el uso de un rotulador.
Especificaciones
Especificaciones
Barrera superior
Tapón para frascos BuzzPlugs™
Acetato de celulosa
Minimiza la evaporación, mantiene los alimentos frescos por más tiempo
1000/caja
Viales con ampolla de plástico de 2,8 cm de ancho