Learn More
Fisherbrand™ Drosophila Bottles
Wide base/narrow top design prevents fly meal from falling out when bottle is turned upside down
242.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Tipo | Frasco de almacenamiento |
Para utilizar con (aplicación) | El diseño de pared recta minimiza el desplazamiento de alimentos, proporciona un almacenamiento en gradilla, un llenado y unas conexiones más eficientes |
Código de producto | Marca | Forma del fondo | Capacidad (imperial) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Forma del fondo | Capacidad (imperial) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10590143
|
Fisherbrand™
|
Redondo | 6 oz | Polipropileno |
242.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Wide base/narrow top design prevents fly meal from falling out when bottle is turned upside down
Drosophila bottles are available in transparent, autoclavable polypropylene and non-autoclavable polyethylene. The bottle openings are designed to accept standard paper lids, foam plugs, cotton balls and Buzz Plugs.
Round-Bottom Bottles
- Polypropylene
- Single use or autoclave for reuse
- Available in polypropylene or polyethylene
- Polypropylene provides good transparency and can be autoclaved for reuse or disposed of after single use
Especificaciones
Transparente | |
Frasco de almacenamiento | |
El diseño de pared recta minimiza el desplazamiento de alimentos, proporciona un almacenamiento en gradilla, un llenado y unas conexiones más eficientes |