Learn More
Fisherbrand™ Drosophila Bottles
Wide base/narrow top design prevents fly meal from falling out when bottle is turned upside down
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 9.00000kg
Descripción
Wide base/narrow top design prevents fly meal from falling out when bottle is turned upside down
Los frascos para Drosophila están disponibles en polipropileno transparente autoclavable y en polietileno no autoclavable. Las aberturas de los frascos están diseñadas para aceptar tapas de papel estándar, tapones de espuma, bolas de algodón y tapones tipo Buzz.Frascos de fondo redondo
- Polipropileno
- Un solo uso o autoclave para su reutilización
- Disponibles en polipropileno o polietileno
- El polipropileno proporciona una buena transparencia y puede ser esterilizado en autoclave para su reutilización o desechado después de un solo uso.
Especificaciones
177 mL | |
El diseño de pared recta minimiza el desplazamiento de alimentos, proporciona un almacenamiento en gradilla, un llenado y unas conexiones más eficientes | |
Frasco de almacenamiento | |
Redondo | |
4 in | |
Esterilizable en autoclave |
2,36 in | |
103 mm | |
Transparente | |
60 mm | |
Polipropileno | |
6 oz |