Learn More
BRAND™ Bureta de repuesto™ AR-GLAS™
Fabricado con el patrón de Dr. Schilling de AR-GLAS™. Para el uso con buretas automáticas.
Marca: BRAND™ 23718
54.11 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fabricación de AR-GLAS™
- Para el uso con buretas automáticas
- Dr. Patrón de Dr. Schilling
- Parte trasera estilo Schellbach
Especificaciones
50 ml | |
Buretas automáticas | |
Bureta automática |
580 mm | |
Vidrio de borosilicato |