Learn More
BRAND™ Bureta de repuesto™ AR-GLAS™
Fabricado con el patrón de Dr. Schilling de AR-GLAS™. Para el uso con buretas automáticas.
57.90€ - 61.15€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Buretas automáticas |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Tipo | Bureta automática |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10238460
|
BRAND™
23713 |
10 ml |
57.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10064310
|
BRAND™
23715 |
15 ml |
57.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10647671
|
BRAND™
23718 |
50 ml |
61.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricado en AR-GLAS™
- Para el uso con buretas automáticas
- Dr. Patrón de Dr. Schilling
- Parte trasera estilo Schellbach
Especificaciones
Buretas automáticas | |
Vidrio de borosilicato | |
Bureta automática |