Learn More
Socorex™ Dosys™ Basic Two-ring Automatic Syringe
Dose with excellent reproducibility using a two-ring handle automatic syringe. Socorex™ Dosys™ Basic Two-ring Automatic Syringe fits either hand comfortably and requires limited effort for efficient work even during long dispensing sessions.
136.00€ - 149.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) |
Incluye | Jeringa, manguito de protección de PVC, instrucciones de funcionamiento. |
Tipo de producto | Jeringa automática, dos anillos |
Modelo | Básica 162 Dosys™ |
Código de producto | Marca | Precisión | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precisión | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11796586
|
Socorex™
162.0501 |
<0,7% a <0,4% | De 0,1 a 1 ml |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11706596
|
Socorex™
162.0502 |
<0,6% a <0,4% | De 0,3 a 2 ml |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11716596
|
Socorex™
162.0505 |
<0,5% a <0,2% | De 1 a 10 ml |
149.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Two-ring handle.
- Automatic syringe.
- Without valve system.
- Luer lock nozzle.
- Fits either hand.
- Requires limited effort.
- High reproducibility due to safety locking nut on a micrometric screw.
- High-precision stainless steel plunger.
- Ground glass barrel.
- Smooth plunger travel and tightness.
- Glass barrel protected by PVC sleeve (not autoclavable).
- Easy disassembly for efficient cleaning and parts replacement if necessary.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Jeringa, manguito de protección de PVC, instrucciones de funcionamiento. | |
Básica 162 Dosys™ | |
Sí |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) | |
Jeringa automática, dos anillos | |
1 unidad |