Learn More
3M™ Respirador de media máscara sin mantenimiento desechable
Ofrece una protección respiratoria fiable frente a una amplia variedad de gases, vapores y partículas. El respirador de media máscara sin mantenimiento desechable 3M se puede utilizar hasta que resulte dañado, se atasquen los filtros de partículas, se saturen los filtros de gas o transcurra un mes.
Marca: 3M™ 7000088757
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Respirador sencillo, ligero y bien equilibrado que ofrece una protección respiratoria fiable frente a una amplia variedad de gases, vapores y partículas.- Sin necesidad de montaje de piezas ni mantenimiento
- Tecnología exclusiva de carbono unido que permite que el respirador se pueda colocar más cerca de la cara
- Diseño reducido que permite que el respirador se pueda adaptar a muchos tipos diferentes de equipos de protección y que proporciona un campo de visión sin perturbaciones y una vida laboral más cómoda
- Válvula de exhalación con posicionamiento central para la eliminación efectiva de calor y humedad
- Se puede utilizar hasta que se dañe, se atasquen los filtros de partículas, se saturen los filtros de gas o transcurra un mes
- Polvos finos
- Vapores basados en aceite o agua
- Gases o vapores orgánicos con buenas propiedades de calor y punto de ebullición superior a 65 °C
- EN 405:2002
- Limitaciones de uso máximo:
- Gases/vapores: APF - 10 x WEL
- Partículas: APF - 20 x WEL
- Marcado CE
Especificaciones
FFABEK1P3 R D | |
Respirador de media mascarilla facial | |
Serie 4000 |
Marcado CE, EN 405 : 2002, Clase FFABEK1P3D | |
Protección respiratoria contra polvos finos, aerosoles a base de aceite y agua, gases o vapores orgánicos con propiedades de advertencia adecuadas y punto de ebullición superior a 65°C, gases inorgánicos, gases ácidos y amoníaco | |
1 Unidad |