Learn More
3M™ Respirador de media máscara sin mantenimiento desechable
Ofrece una protección respiratoria fiable frente a una amplia variedad de gases, vapores y partículas. El respirador de media máscara sin mantenimiento desechable 3M se puede utilizar hasta que resulte dañado, se atasquen los filtros de partículas, se saturen los filtros de gas o transcurra un mes.
28.55€ - 51.37€
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12372399
|
3M™
7000034735 |
Filter Type: FFA1P2 R D |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12392399
|
3M™
7000088755 |
Filter Type: FFA2P3 R D |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12302409
|
3M™
7000088756 |
Filter Type: FFABE1P3 R D |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11703343
|
3M™
7000034735 |
Filter Type: FFA1P2 R D |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11713343
|
3M™
7000088755 |
Filter Type: FFA2P3 R D |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12312409
|
3M™
7000088757 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||||
11733343
|
3M™
7000088757 |
Filter Type: FFABEK1P3 R D |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Respirador sencillo, ligero y bien equilibrado que ofrece una protección respiratoria fiable frente a una amplia variedad de gases, vapores y partículas.- Sin necesidad de montaje de piezas ni mantenimiento
- Tecnología exclusiva de carbono unido que permite que el respirador se pueda colocar más cerca de la cara
- Diseño reducido que permite que el respirador se pueda adaptar a muchos tipos diferentes de equipos de protección y que proporciona un campo de visión sin perturbaciones y una vida laboral más cómoda
- Válvula de exhalación con posicionamiento central para la eliminación efectiva de calor y humedad
- Se puede utilizar hasta que se dañe, se atasquen los filtros de partículas, se saturen los filtros de gas o transcurra un mes
- Polvos finos
- Vapores basados en aceite o agua
- Gases o vapores orgánicos con buenas propiedades de calor y punto de ebullición superior a 65 °C
- EN 405:2002
- Limitaciones de uso máximo:
- Gases/vapores: APF - 10 x WEL
- Partículas: APF - 20 x WEL
- Marcado CE