Learn More
Thermo Scientific™ Tarjetas IR desechables, 5x10 cm, ventana de NaCl, abertura de 9,5 mm
Provide a conveniently mounted, non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis.
118.00€ - 216.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15446565
|
Thermo Scientific™
043931.KJ |
5/paquete |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15456565
|
Thermo Scientific™
043931.KM |
25/paquete |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Size: 5 x 10cm
- NaCl window
- 9.5mm aperture
Specifica
Tarjetas IR desechables |