Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tarjetas IR desechables, 5x10 cm, ventana de KCl, abertura de 19 mm
Provide a conveniently mounted, non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis.
64.30€ - 187.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15466565
|
Thermo Scientific Chemicals
043932.KJ |
5/paquete |
64.30€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15476565
|
Thermo Scientific Chemicals
043932.KM |
25/paquete |
187.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Size: 5 x 10cm
- KCl window
- 19mm aperture
RUO – Research Use Only