Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tarjetas IR desechables, 5x10 cm, ventana de KCl, abertura de 19 mm
Provide a conveniently mounted, non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis.
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 043932.KM
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15476565
  • 187.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Tamaño: 5 x 10 cm
  • Ventana de KCl
  • 19 mm de abertura
Especificaciones
Especificaciones
Tarjetas IR desechables
25/paquete