Learn More
Epredia™ Portacuchillas para hojas de cuchilla desechables
Utilice las hojas de cuchilla de perfil alto y bajo con el sistema de anclaje rápido de los portacuchillas para hojas de cuchilla desechables Epredia™.
91.10€ - 1665.00€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10680032
|
Epredia™
705050 |
Portacuchillas para hojas de cuchilla desechables E | Unidad de tipo cola de milano |
91.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12033119
|
Epredia™
705800 |
Portacuchillas E | HM 310, HM 315 y HM 325 |
1665.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12647876
|
Epredia™
705050 |
Portacuchillas para hojas de cuchilla desechables E | Unidad de tipo cola de milano |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Utilice las hojas de cuchilla de perfil alto y bajo con el sistema de anclaje rápido de los portacuchillas para hojas de cuchilla desechables Thermo Scientific™. Los modelos más actuales (carriles-guía de 2 barras y largo recorrido) incluyen palancas de pinza de hoja de cuchilla y ajuste de ángulo extraíbles.
Portacuchillas para hojas de cuchilla desechables- Palancas de ajuste de cuchilla y de ángulo de cuchilla extraíbles para ayudar a proteger la configuración del usuario (Solo las unidades de versión 2 y 3)
- La palanca concéntrica se bloquea en la cola de milano para ayudar a reducir el movimiento accidental del soporte (Solo las unidades de versión 2 y 3)
- Sistema de anclaje rápido para hojas de cuchilla de perfil alto y bajo
- El protector móvil protege toda la hoja de cuchilla en cualquier posición
- Base de portacuchillas incluida