Learn More
Epredia™ Portacuchillas para hojas de cuchilla desechables
Utilice las hojas de cuchilla de perfil alto y bajo con el sistema de anclaje rápido de los portacuchillas para hojas de cuchilla desechables Epredia™.
Marca:  Epredia™ 705800
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12033119
  • 1665.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Utilice las hojas de cuchilla de perfil alto y bajo con el sistema de anclaje rápido de los portacuchillas para hojas de cuchilla desechables Thermo Scientific™. Los modelos más actuales (carriles-guía de 2 barras y largo recorrido) incluyen palancas de pinza de hoja de cuchilla y ajuste de ángulo extraíbles.
Portacuchillas para hojas desechables
  • El ángulo de la hoja y las palancas de ajuste de la hoja son extraíbles para proteger la configuración del usuario (solo versión de 2 y 3 unidades)
  • La palanca concéntrica se bloquea en la cola de milano para reducir desplazamientos indeseados del soporte (solo versión de 2 y 3 unidades)
  • Sistema de fijación rápido para hojas de perfil alto y bajo
  • Ángulo de salida ajustable
  • El protector móvil de la cuchilla cubre toda la hoja en cualquier posición.
  • Base de portacuchillas incluida
Especificaciones
Especificaciones
Portacuchillas E
Portacuchillas E
HM 310, HM 315 y HM 325