Learn More
Fisherbrand™ Puntas para pipetas de repetición
Puntas de dispensador sólidas, estables y duraderas para varias marcas de pipetas.
38.90€ - 189.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 8655 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para la dispensación de líquidos con alta viscosidad, alta presión de vapor |
Tipo de producto | Punta de dispensador |
Desechables | Sí |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15163646
|
Fisherbrand™
|
0,1 ml | No estéril |
89.15€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15133646
|
Fisherbrand™
|
0,5 ml | No estéril |
87.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15153646
|
Fisherbrand™
|
1,25 ml | No estéril |
87.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15173646
|
Fisherbrand™
|
2,5 ml | No estéril |
85.85€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15143646
|
Fisherbrand™
|
5,0 ml | No estéril |
87.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15193646
|
Fisherbrand™
|
12,5 ml | No estéril |
87.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15183646
|
Fisherbrand™
|
25 mL | No estéril |
68.15€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15103656
|
Fisherbrand™
|
50 ml | No estéril |
38.90€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15113656
|
Fisherbrand™
|
0,1 ml | Estéril |
176.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15123656
|
Fisherbrand™
|
0,5 ml | Estéril |
189.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15143656
|
Fisherbrand™
|
1,25 ml | Estéril |
148.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15133656
|
Fisherbrand™
|
2,5 ml | Estéril |
169.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15153656
|
Fisherbrand™
|
5 ml | Estéril |
189.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15173656
|
Fisherbrand™
|
12,5 ml | Estéril |
189.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15183656
|
Fisherbrand™
|
50 ml | Estéril |
65.70€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15163656
|
Fisherbrand™
|
25 ml | Estéril |
67.20€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Estas puntas se han diseñado para su uso con las siguientes pipetas:
- Brand Handystep™ y Handystep™ electrónica
- Eppendorf™ Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
Especificaciones
ISO 8655 | |
Punta de dispensador | |
Polipropileno |
Para la dispensación de líquidos con alta viscosidad, alta presión de vapor | |
Sí |