Learn More
Fisherbrand™ Puntas para pipetas de repetición
Puntas de dispensador sólidas, estables y duraderas para varias marcas de pipetas.
Marca: Fisherbrand™
48.32 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21895" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.47430kg
Descripción
- Estas puntas desechables son adecuadas para los siguientes dispensadores múltiples:
- Brand HandyStep™ S, HandyStep electronic™ , HandyStep™ touch/ S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distrarman™ y Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ Pro
- Ecos™ 5221
- RAININ AutoReps™ E, Rainin AutoReps™ S, Rainin AutoReps™ M
- Starlab RepeatOne™
Especificaciones
25 ml | |
ISO 8655 | |
Punta de dispensador | |
Polipropileno |
Estéril | |
Para la dispensación de líquidos con alta viscosidad, alta presión de vapor | |
Sí |