Learn More
Corning™ Motor vertical directo
For 8 L, 15 L, or 36 L paddle assemblies.
Marca:  Corning™ 402614
Detalles adicionales : Peso : 0.54431kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11972011
  • 3108.42€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para conjuntos de paletas de 8 l, 15 l o 36 l.
  • Se utiliza en todos los matraces de las series 4510 y 4512.
Especificaciones
Especificaciones
100 mm
Matraces giratorios ProCulture