Learn More
Corning™ Motor vertical directo
For 8 L, 15 L, or 36 L paddle assemblies.
3108.42€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Matraces giratorios ProCulture
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro del cuello central (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro del cuello central (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11333755
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
400649
120 mm
3108.42€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11972011
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
402614
100 mm
3108.42€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For 8 L, 15 L, or 36 L paddle assemblies.
  • Used on all series 4510 and 4512 Spinner flasks.
Especificaciones
Especificaciones
Matraces giratorios ProCulture