Learn More
Corning™ Motor vertical directo
For 8 L, 15 L, or 36 L paddle assemblies.
Marca: Corning™ 400649
Detalles adicionales : Peso : 0.63503kg
Descripción
- Para conjuntos de paletas de 8 l, 15 l o 36 l.
- Se utiliza en todos los matraces de las series 4510 y 4512.
Especificaciones
120 mm | |
Matraces giratorios ProCulture |