Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 40 x 25 mm
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Fisherbrand™ Delrin™ de 40 x 25 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
Marca: Fisherbrand™
19.24 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.31500kg
Descripción
- Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
- Ofrece buena resistencia química y térmica (de - 40 a + 140 °C).
- Exclusivas aberturas con forma de lágrima para mayor nivel de retención de los tubos
- Esterilizables en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (de 10 a 18 ml), Tubos (25 mm) | |
40 | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
1 | |
120 mm | |
300 mm | |
92 mm | |
25 mm |
4 x 10 | |
Blanco | |
Polietileno reforzado con fibra de vidrio | |
Aberturas en forma de lágrima | |
Yes, When Empty | |
Tubos de ensayo de 10 a 18 ml | |
120 x 300 x 92 mm | |
4.7 in. | |
11.8 in. | |
3.6 in. |