Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 40 x 25 mm
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Fisherbrand™ Delrin™ de 40 x 25 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
19.15€ - 21.60€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Admite | Tubos (de 10 a 18 ml), Tubos (25 mm) |
Forma | Aberturas en forma de lágrima |
Estantes | 2 Tiers |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15370390
|
Fisherbrand™
|
Blanco |
21.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15380390
|
Fisherbrand™
|
Azul |
19.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15390390
|
Fisherbrand™
|
Verde |
21.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15300400
|
Fisherbrand™
|
Magenta |
20.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
- Ofrece buena resistencia química y térmica (de - 40° a + 140 °C)
- Exclusivas aberturas con forma de lágrima para mayor nivel de retención de los tubos
- Esterilizables en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Tubos (de 10 a 18 ml), Tubos (25 mm) | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
1 | |
120 mm | |
300 mm | |
92 mm | |
25 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Aberturas en forma de lágrima | |
Yes, When Empty | |
Tubos de ensayo de 10 a 18 ml | |
120 x 300 x 92 mm | |
4.7 in. | |
11.8 in. | |
3.6 in. |