Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos desionizadores
Elija entre una amplia gama de cartuchos desionizadores Thermo Scientific™ para sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ selectos en función de su aplicación.
Marca:  Thermo Scientific™ D8818
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12331683
  • 247.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Elija entre una amplia gama de cartuchos desionizadores Thermo Scientific™ en función de las necesidades de su aplicación. Estos cartucho se deben utilizar con sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ o Nanopure™ tal como se indica.
  • Elección de cartuchos de tamaño completo o medio
Especificaciones
Especificaciones
Cartucho de eliminación de oxígeno y materia orgánica, ultrapuro, alta temperatura
Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica
Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica
Ultrapura, eliminación de oxígeno
Soporte individual