Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos desionizadores
Elija entre una amplia gama de cartuchos desionizadores Thermo Scientific™ para sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ selectos en función de su aplicación.
97.70€ - 314.00€
Especificaciones
Tipo Ultrapuro
Ver más especificaciones
Productos 25
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Tipo de resina Capacidad Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Tipo de resina Capacidad Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
12740666
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D0760
Desionizador Bantam™, B-Pure™ Fuerte intercambio aniones 1680 granos Eliminación de aniones
314.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
14871651
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D50273
Nanopure Doble lecho Ultrapuro
182.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15342178
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D8815
Soporte individual Carbono activado 18 927 l (5000 gal.) (como CaCO3) Eliminación de materia orgánica
136.00€
1 unidad
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15352178
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D8816
Soporte individual Doble lecho Ultrapuro
161.00€
1 unidad
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15362178
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D8817
Soporte individual Resina de extracción de oxígeno Eliminación de oxígeno
217.00€
1 unidad
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12331683
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D8818
Soporte individual Ultrapura, eliminación de oxígeno Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica
247.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15372178
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D8825
Soporte individual Eliminación de oxígeno y materia orgánica, ultrapuro, lecho mixto Resina de eliminación de oxígeno y ultrapura
257.00€
1 unidad
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11789428
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D8831
Sistemas de agua Milli-Q Millipore Carbono Super-C Eliminación de materia orgánica
97.70€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11799428
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D8832
Sistemas de agua Milli-Q Millipore Doble lecho Intercambio iónico, ultrapuro
114.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10071893
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D0809
Desionizador Bantam™, B-Pure™ Doble lecho 875 granos
169.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10589690
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D0811
B-Pure™ Fuerte intercambio de iones porosos 30 g Eliminación de oxígeno
178.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10041953
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D0813
Desionizador Bantam™, B-Pure™ Carbono activado 5000 gal Eliminación de materia orgánica
140.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12311278
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D0815
Desionizador Bantam™, B-Pure™ Fuerte intercambio cationes 3170 granos Eliminación de cationes
130.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11746189
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D0832
Desionizador Bantam™, B-Pure™ Lecho mixto, carbono activo 785 granos /1000 gal. Ultrapura y eliminación de materia orgánica
155.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10451820
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D0835
B-Pure™ Macrorreticular, carbono activo 5000 gal Pretratamiento
161.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10297093
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D0836
B-Pure™ Macrorreticular, carbono activo 2000 gal Pretratamiento de macropure
233.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10074067
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D50213
B-Pure™ Doble lecho 550 granos Ultrapuro
152.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15312168
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D50214
B-Pure™ Fuerte intercambio aniones poroso 18 g Eliminación de oxígeno
169.00€
1 unidad
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15322168
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D50215
B-Pure™ Carbono activado 5000 gal Eliminación de materia orgánica
127.00€
1 unidad
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15297643
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D50216
B-Pure™ Lecho mixto eliminación de oxígeno 275 granos/9 g Oxígeno y desmineralización
161.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10125767
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D50217
B-Pure™ Lecho mixto, carbono activo 275 granos/7570 l (2000 gal) Ultrapura y eliminación de materia orgánica
161.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11706289
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D63112
B-Pure™ Carbono extrudido 5000 gal Eliminación de materia orgánica
171.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12730746
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D8809
B-Pure™ Ultrapura, eliminación de oxígeno 455 granos/30 g Ultrapura y eliminación de materia orgánica
173.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10081893
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D8811
B-Pure™ Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica 365 granos/2000 gal./12 g Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica
168.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10501673
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D0803
Sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ o Nanopure™ según se indique Intercambio de iones de doble lecho 1760 granos Cartucho de gran capacidad; intercambio de iones de doble lecho; tamaño completo
165.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Elija entre una amplia gama de cartuchos desionizadores Thermo Scientific™ en función de las necesidades de su aplicación. Estos cartucho se deben utilizar con sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ o Nanopure™ tal como se indica.
  • Elección de cartuchos de tamaño completo o medio
Especificaciones
Especificaciones
Ultrapuro